Learn More
Llave de paso de desecador Pirex™
Código de producto. 11975899
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Desecadores de vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11975899 Desecadores de vacío cada uno
1 options
Código de producto. 11975899 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1612/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.86€
    81.80€ / paquete de 1
    Ahorro 17.06€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Para su uso con desecadores de vacío Pyrex™
Para su uso con desecadores de vacío Pyrex™
  • Llave de paso Rotaflo™ para sellado hermético al vacío
  • Contiene una llave de PTFE y un cono de vidrio esmerilado 24/29 para colocar las tapas del desecador
Especificaciones
Tipo de producto Llave de paso de desecador
Para utilizar con (equipo) Desecadores de vacío