Learn More
Embudo cuentagotas graduado Pyrex™ con llave de vidrio
Código de producto. 12433481
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12433481 50 ml cada uno
11333684 1000 ml cada uno
11313684 250 ml 1 PCS
11323684 500 ml 1 PCS
11303684 100 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12433481 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3590/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.90€
    122.29€ / paquete de 1
    Ahorro 22.61€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Se utiliza para la transferencia de líquidos.
  • Cumple con ISO 4800 tipo 4
  • Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
  • Escala de graduación doble que muestra el volumen aproximado contenido/dispensado
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Con llave de vidrio intercambiable
  • Se suministra con tapón de vidrio
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Graduaciones 1 ml
Tipo de producto Embudo cuentagotas