Learn More
Pyrex™ Embudo cuentagotas graduado Pyrex™ con llave de vidrio
Código de producto. 11303684
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11303684 100 ml cada uno
11333684 1000 ml cada uno
11313684 250 ml 1 PCS
11323684 500 ml 1 PCS
12433481 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11303684 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 3590/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.20€
    110.55€ / paquete de 1
    Ahorro 19.65€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
Se utiliza para la transferencia de líquidos.
  • Cumple con ISO 4800 tipo 4
  • Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
  • Escala de graduación doble que muestra el volumen aproximado contenido/dispensado
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Con llave de vidrio intercambiable
  • Se suministra con tapón de vidrio
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Incluye Llave y tapón de vidrio
Graduaciones 2 ml
Tipo de producto Embudo cuentagotas