Learn More
Embudo cilíndrico de Pyrex™ con semi-micro disco de vidrio sinterizado
Descripción
Ideal para filtrar semi-micro cantidades de material
- Equipado con disco de vidrio de borosilicato sinterizado
- Adecuado para usar con la gama MD de receptores Quickfit™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño del cono | 14/23 |
| Para utilizar con (aplicación) | QuickFit™ MD: Gama de receptores |
| Diámetro del disco (métrico) | 10 mm |
| Incluye | Disco de vidrio sinterizado |
| Porosidad | 3 |
| Tipo de producto | Embudo de semi-micro filtrado |