Learn More
Tubos cilíndricos para centrífuga Pyrex™
Descripción
- De tipo cilíndrico, con base redonda
- Distribución uniforme del vidrio en la pared y la base para mejorar la resistencia
- Fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a los productos químicos
- Se puede centrifugar a valores de
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 40 |
| Forma | Cilíndrico |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Diámetro (métrico) | 24 mm |
| RCF máx. | 3000 x g |