Learn More
Corning™ PYREX™ Tubos de cultivo desechables de fondo redondo con rosca y marca blanca, sin tapas
Tienda Corning Productos
Descripción
Diseñado para el cultivo de tejidos y trabajo bacteriológico general. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para tapas, ver Cat. No. 99999.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | De rosca |
| Capacidad (métrico) | 11,5 ml |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con | Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general |
| Tipo de etiqueta | Punto de rotulación blanco |
| Envase | A granel |
| Tamaño de rosca | 15-415 |
| Esterilidad | No estériles |
| Mostrar más |