Learn More
Corning™ PYREX™ Cilindros de clonación
Código de producto. 11987595 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Altura (métrico):
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11987595 8 mm 8 mm paquete de 125
11977595 6 mm 8 mm paquete de 125
12700668 6 mm 8 mm paquete de 125
11997595 10 mm 10 mm paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11987595 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 31668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.50€
    91.08€ / paquete de 125
    Ahorro 6.42€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Cree células idénticas rodeando una sola célula o un grupo de células
Clone una sola célula o un grupo de células rodeándolas con este cilindro de vidrio. Sumerja el extremo del cilindro en una grasa de silicona estéril antes de presionar el fondo de un frasco de cultivo para crear un pocillo aislado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro (métrico) 8 mm
Altura (métrico) 8 mm
Esterilidad No estéril
Diámetro (imperial) 0,31 in
Tipo de producto Probeta de clonación
Altura (imperial) 0,31 in