Learn More
Pyrex™ Tubos para centrífuga con fondo cónico
Descripción
- Fabricados con vidrio Pyrex™ químicamente inerte para conseguir un buen rendimiento sin riesgo contaminación
- Forma cónica con reborde
- Se pueden centrifugar a valores de RCF de hasta 3000
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 40 |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Graduated | N.º |
| RCF máx. | 3000 x g |