Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo de cuello ancho Pyrex™
Código de producto. 15577660
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 30
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15577660 1000 ml paquete de 30
12539105 250 ml paquete de 10
12549105 500 ml paquete de 10
12549975 2000 ml paquete de 10
11991718 6 l cada uno
15567660 100 ml paquete de 30
15587660 4 l paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15577660 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1120/18D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    999.60€
    849.98€ / paquete de 30
    Ahorro 149.62€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con ISO 24450 y DIN 12353
  • Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
  • Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 24450, DIN 12353
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 210 mm
Estilo de cuello Ancha
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 132 mm
Tamaño del tapón 57