Learn More
Matraz Erlenmeyer de cuello ancho Pyrex™
Código de producto. 11932619
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Altura (métrico):
85mm
110mm
140mm
175 mm
220mm
Diámetro exterior (métrico):
48mm
64mm
85 mm
105 mm
131 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
11932619 100 ml 110mm 64mm paquete de 10
10755722 500 ml 175 mm 105 mm 10 PCS
12039012 250 ml 140mm 85 mm paquete de 10
12049012 1000 ml 220mm 131 mm paquete de 10
10389789 50 ml 85mm 48mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11932619 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1140/04D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ con graduaciones en esmalte blanco.
Fabricadas con vidrio de borosilicato PyrexTM con graduaciones en esmalte blanco.
  • Cumple con la norma DIN ISO 24450
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Excelente rendimiento térmico
  • Muy resistente a los ataques químicos
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
  • Graduados según su capacidad
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 24450, DIN 12385
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato, Pyrex™
Graduaciones
Altura (métrico) 110mm
Incluye Graduaciones aproximadas
Forma Cónicos
Superficie de escritura
Graduated Sí
Diámetro exterior (métrico) 64mm
Tamaño del tapón 29