Learn More
Pyrex™Vidrios de reloj en vidrio de borosilicato
Código de producto. 10468370
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10468370 100 mm paquete de 10
10651651 125 mm paquete de 10
10315100 150 mm paquete de 10
10101780 250 mm paquete de 10
10706071 50 mm paquete de 10
10681101 40 mm paquete de 10
10706261 60 mm paquete de 10
11926288 80 mm paquete de 10
11393444 80 mm cada uno
13481829 200 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10468370 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1060/14D
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor. Los vidrios de control de vidrio de borosilicato Pyrex™ se utilizan para el trabajo de evaporación y para cubrir los vasos de precipitados con calefacción. Los bordes pulidos al
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor.Los vidrios de control de vidrio de borosilicato Pyrex™ se utilizan para el trabajo de evaporación y para cubrir los vasos de precipitados con calefacción.Los bordes pulidos al f
  • Para trabajos de evaporación y tapado de vasos de precipitados calefactados
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor
  • Bordes pulidos al fuego para reducir los rasguños y las roturas
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Material Vidrio de borosilicato
Forma Redondo
Tipo Vidrios de reloj
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de evaporación y tapado de vasos de precipitados calefactados
Acabado interior Pulido
Diámetro (métrico) 100 mm