Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral
Código de producto. 11931548
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Altura (métrico):
105 mm
155 mm
185 mm
230 mm
260 mm
335 mm
385 mm
Diámetro interior del cuello (métrico):
24 mm
34 mm
35 mm
45 mm
60 mm
68 mm
68 mm
Diámetro exterior (métrico):
64 mm
85 mm
105 mm
135 mm
166 mm
187 mm
220 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro interior del cuello (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
11931548 100 ml 105 mm 24 mm 64 mm paquete de 10
11941548 250 ml 155 mm 34 mm 85 mm 10 PCS
11951548 500 ml 185 mm 35 mm 105 mm paquete de 10
15167203 1000 ml 230 mm 45 mm 135 mm cada uno
12693182 1000 ml 230 mm 45 mm 135 mm paquete de 5
12089897 2000 ml 260 mm 60 mm 166 mm 1 PCS
12559965 3000 ml 335 mm 68 mm 187 mm paquete de 5
11387834 5 l 385 mm 68 mm 220 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11931548 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1170/02M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple ISO 6556. El matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral incluye paredes gruesas para proporcionar una mayor resistencia mecánica mientras que la base tachonada minimiza la abrasión de la superficie. Estos matraces de tipo Büchner incluyen un brazo lateral de vidrio integral para aceptar tubos flexibles de 9 mm necesarios para la filtración en vacío.
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con ISO 6556. Pyrex™ El matraz de filtro al vacío de vidrio de borosilicato con brazo lateral presenta paredes gruesas para proporcionar una mayor resistencia mecánica, mientras que la base ''tachonada'' minimiza la abrasión de la superficie. Estos matraces de tipo Büchner incluyen un brazo lateral de vidrio integral para aceptar tubos flexibles de 9 mm necesarios para la filtración en vacío.
  • Matraces de tipo Büchner para filtración al vacío
  • Las paredes resistentes proporcionan una mayor resistencia mecánica
  • Base tachonada para minimizar la abrasión de la superficie
  • Con brazo lateral de vidrio integrado para aceptar tubos flexibles de 9 mm de calibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 6556
Descripción Estilo: Erlenmeyer
Diámetro interior del cuello (métrico) 24 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 105 mm
Diámetro exterior (métrico) 64 mm
Tamaño del tapón 23