Learn More
Pyrex™ Matraz Büchner con conector de rosca
Description
Fabricados con vidrio de borosilicato. Pyrex™ El matraz Büchner con conector de rosca presenta una construcción de pared gruesa para aplicaciones de filtración al vacío y un cuello mecanizado para aceptar un tapón de goma perforado. El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para un ajuste fácil y seguro de tubos de vacío de calibre de 9 mm. Cumple con ISO 6556.
- Cumple con ISO 6556.
- Matraces Büchner con pared resistente para aplicaciones de filtración en vacío
- El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para un levantamiento sencillo y seguro de tubos de vacío de 9 mm de calibre
- Con cuello mecanizado para aceptar un tapón de caucho perforado
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 6556, DIN 12476 |
| Diámetro interior del tubo (métrico) | 60 mm (diámetro de DI) |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 260 mm |
| Incluye | Conector de rosca de PTFE |
| Forma del fondo | Plano |
| Diámetro exterior (métrico) | 166 mm |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.