Learn More
Cubierta de desecador de vacío de vidrio borosilicatado Pyrex™
Descripción
Diseñado para su uso en condiciones de vacío.
- Diseñado para su uso en condiciones de vacío
- Construcción resistente de vidrio borosilicatado
- Bridas de vidrio esmerilado
- La cubierta tiene un conector 24/29 para que sea compatible con llaves de paso de desecador
- Admite placas con 200 mm de diámetro
- Las placas se colocan en un saliente interno dentro de la base
- Placa perforada de metal opcional y llave de paso de vidrio/PTFE Rotaflo™ disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 220 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Desecadores de vacío |
| Tipo de producto | Cubierta de desecador de vacío |