Learn More
Desecador de vacío de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11975869
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11975869 85 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11975869 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1594/02D
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Diseñado para su uso en condiciones de vacío.
  • Diseñado para su uso en condiciones de vacío
  • Construcción resistente de vidrio borosilicatado
  • Bridas de vidrio esmerilado
  • La cubierta tiene un conector 24/29 para que sea compatible con llaves de paso de desecador
  • Elección de dos tamaños: para admitir placas de 150 o 200 mm de diámetro
  • Las placas se colocan en un saliente interno dentro de la base
  • Placa perforada de metal opcional y llave de paso de vidrio/PTFE Rotaflo™ disponibles
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Desecador completo
Tamaño 24/29
Altura (métrico) 85 mm
Diámetro interior del tubo (métrico) Brida: 170 mm