Learn More
Dedal de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 15517730
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
26 mm
36 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
15517730 36 mm paquete de 10
15507730 26 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15517730 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3845/02M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.15€
    290.35€ / paquete de 10
    Ahorro 48.80€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
El dedal de vidrio borosilicatado Pyrex™ es muy resistente a ataques químicos.
  • Vidrio borosilicatado con disco de vidrio sinterizado para respaldar la muestra sólida
  • Útil para aplicaciones químicas en las que se requiere el pesaje de material extraído
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 36 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Útil para aplicaciones químicas donde se requiere pesar el material extraído
Grado Porosidad 1
Incluye Disco de vidrio sinterizado
Longitud (métrico) 95 mm
Tipo de producto Dedal de filtro