Learn More
Dedal de vidrio borosilicatado Pyrex™
Description
- Vidrio borosilicatado con disco de vidrio sinterizado para respaldar la muestra sólida
- Útil para aplicaciones químicas en las que se requiere el pesaje de material extraído
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (métrico) | 26 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Útil para aplicaciones químicas donde se requiere pesar el material extraído |
| Grado | Porosidad 1 |
| Incluye | Disco de vidrio sinterizado |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Tipo de producto | Dedal de filtro |