Learn More
Llave de paso de vidrio borosilicatado Pyrex™ con llave
Código de producto. 13451899
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Llave de paso de doble orificio
Llave de paso de un solo orificio
Orificio único
Calibre de tapón:
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
6,0 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico):
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Calibre de tapón Diámetro del brazo lateral (métrico) Tamaño de la unidad
13451899 Llave de paso de doble orificio 2,5 mm 9 mm paquete de 5
11910955 Orificio único 2,5 mm 10 mm 5 PCS
11392115 Llave de paso de un solo orificio 1,5 mm 8 mm paquete de 5
12444781 Llave de paso de un solo orificio 6,0 mm 12 mm paquete de 5
12907316 Orificio único 4 mm 10 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13451899 Proveedor Pyrex N.º de proveedor SST203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.50€
    312.50€ / paquete de 5
    Ahorro 55.00€
    14% Descuento
En stock
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave de PTFE para una resistencia química superior. La llave de paso de vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave está fabricada con una junta cónica de 1:10, lo que ofrece una combinación de ren
  • Cuerpos: Muy pulidos
  • Llaves:  autolubricantes, lo que evita la necesidad de grasa para llaves de paso
  • Llaves: totalmente intercambiables e incluyen dispositivo de retención de rosca de plástico
Especificaciones
Tipo Llave de paso de doble orificio
Calibre de tapón 2,5 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro del brazo lateral (métrico) 9 mm
Incluye Llave de PTFE, dispositivo de retención de rosca de plástico