Learn More
Llaves de vidrio de repuesto de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 15633076
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12,5 mm
14,5 mm
Calibre de tapón:
1,5 mm
2,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Calibre de tapón Tamaño de la unidad
15633076 14,5 mm 2,5 mm paquete de 5
12454761 12,5 mm 1,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15633076 Proveedor Pyrex N.º de proveedor SST103K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.40€
    89.55€ / paquete de 5
    Ahorro 19.85€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Llaves de repuesto para las llaves de paso de la serie SSD
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Se suministra completa con dispositivo de retención de llave
Especificaciones
Tipo Llave de vidrio de repuesto
Calibre de tapón 2,5 mm
Diámetro (métrico) 14,5 mm
Material Vidrio de borosilicato