Learn More
Pyrex™ Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato con fondo redondo
Código de producto. 12024617
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12024617 20 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 12024617 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 61220
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Versátiles tubos de ensayo con fondo redondo fabricados en borosilicato. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato con fondo redondo Pyrex™ se suministran en paquetes de 100.
  • Fabricadas de vidrio de borosilicato
  • Se suministran en paquetes de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 40 mL
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Diámetro (métrico) 20 mm