Learn More
Matraz Kjeldahl con cuello plano de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 15547680
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
300 ml
500 ml
800 ml
Diámetro exterior (métrico):
101 mm
115 mm
81 mm
Perilla: 58 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
15547680 300 ml 81 mm paquete de 20
11313624 800 ml 115 mm paquete de 10
11303624 500 ml 101 mm paquete de 10
11383614 100 ml Perilla: 58 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15547680 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1200/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.60€
    527.45€ / paquete de 20
    Ahorro 94.15€
    15% Descuento
Adecuado para la determinación de nitrógeno
  • Soporta altas temperaturas
  • Resistente a la corrosión química
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (métrico) 24 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 28 mm
Capacidad (métrico) 300 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 300 mm
Estilo de cuello Plano
Diámetro exterior (métrico) 81 mm