Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Plain Column
Descripción
- With chemically resistant glass sintered disc
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Body O.D: 14mm |
| Diámetro del tubo exterior (métrico) | 8 mm |
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 355 mm sin vástago, 45 mm de vástago |
| Cantidad | 30 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Plain Column |