Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo con cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 10327899
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Diámetro exterior (métrico):
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10327899 10 l 279 mm cada uno
12579095 100 ml 65 mm paquete de 10
10587670 20 l 345 mm cada uno
12029012 2000 ml 166 mm paquete de 10
10754972 2000 ml 166 mm cada uno
10079139 4 l 207 mm cada uno
12569095 50 ml 50 mm 10 PCS
10089139 6 l 236 mm cada uno
12099002 250 ml 85 mm paquete de 10
12009012 500 ml 105 mm paquete de 10
12019012 1000 ml 131 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10327899 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1100/36D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.55€
    242.18€ / paquete de 1
    Ahorro 42.37€
    14% Descuento
En stock
Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
  • Cumple con ISO 1773.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ que ofrece una excelente resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773
Capacidad (métrico) 10 l
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 420 mm
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 279 mm
Tamaño del tapón 53