missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Frascos de reactivo de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 10 |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con ISO 4796. |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Tipo de producto | Frasco para reactivos |
| Para utilizar con (equipo) | Tapones de caucho (no suministrados) |
| Diámetro (métrico) | 111 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?