Learn More
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Fabricado con vidrio Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos. El matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ cumple con los estándares ISO 1773. Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación. Incluye zona de marcación en esmalte blanco mientras que la base plana evita los derrames.
Marca:  Pyrex 1070/12D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12079002
  • 172.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-12-2025
Descripción
  • Cumple con ISO 1773.
  • Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
  • Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
  • Con zona de rotulación en esmalte blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1773
250 ml
140 mm
Plano
30 mm
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Estrecha
85 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™ > Capacidad: 250 ml