Learn More
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 10662111
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
12000 ml
20 l
Diámetro exterior (métrico):
50mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diámetro interior del cuello (métrico):
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Altura (métrico):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior del cuello (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10662111 20 l 341 mm 60 mm 558 mm cada uno
10650191 10 l 280 mm 57 mm 360 mm cada uno
10009569 100 ml 64 mm 18 mm 110 mm 1 PCS
10211560 12000 ml 300 mm 57 mm 465 mm cada uno
10801601 2000 ml 166 mm 45 mm 250 mm paquete de 10
12549085 50 ml 50mm 18 mm 100 mm paquete de 10
10650001 6 l 237 mm 57 mm 340 mm 1 PCS
12079002 250 ml 85 mm 30 mm 140 mm paquete de 10
12089002 500 ml 105 mm 30 mm 170 mm paquete de 10
11982609 1000 ml 131 mm 36 mm 200 mm paquete de 10
10640001 4 l 207 mm 45 mm 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10662111 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1070/42D
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos. El matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ cumple con los estándares ISO 1773. Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación. Incluye zona de marcación en esmalte blanco mientras que la base plana evita los derrames.
  • Cumple con ISO 1773.
  • Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
  • Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
  • Con zona de rotulación en esmalte blanco
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773
Diámetro interior del cuello (métrico) 60 mm
Capacidad (métrico) 20 l
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 558 mm
Estilo de cuello Estrecho
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 341 mm