Learn More
Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 10348669
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Altura (métrico):
52 mm
60 mm
70mm
85mm
105mm
117 mm
118 mm
131 mm
145mm
156mm
180 mm
220mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51mm
64mm
74 mm
79 mm
85 mm
87mm
Cuerpo: 69 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
paquete de 2
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
10348669 200 ml 131 mm 79 mm paquete de 10
10460160 3000 ml 310 mm 187 mm paquete de 2
10765332 5 l 365 mm 220 mm 1 PCS
11972568 25 ml 70mm 42 mm paquete de 10
11962568 100 ml 105mm 64mm paquete de 10
11961566 2000 ml 280 mm 166 mm paquete de 10
11982568 50 ml 85mm 51mm paquete de 10
12579105 5 ml 52 mm 25 mm paquete de 10
12589105 10 ml 60 mm 30 mm paquete de 10
11902619 250 ml 145mm 85 mm paquete de 10
11912619 500 ml 180 mm 105 mm paquete de 10
11922619 1000 ml 220mm 131 mm paquete de 10
11910905 150 ml 118 mm 74 mm paquete de 10
12519115 300 ml 156mm 87mm paquete de 10
15685767 125 ml 117 mm Cuerpo: 69 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10348669 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1130/12D
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para una gran variedad de experimentos de laboratorio. El matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ es compatible con DIN ISO 1773.
  • Cumple con ISO 1773 y DIN 12353
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulaci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773, DIN 12353
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones
Altura (métrico) 131 mm
Forma Cónico
Superficie de escritura
Graduated Sí
Diámetro exterior (métrico) 79 mm
Tamaño del tapón 33