Learn More
Frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de vidrio
Código de producto. 12653292
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 30
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12653292 250 ml paquete de 10
12643292 100 ml paquete de 10
11307864 500 ml paquete de 10
11317864 1000 ml paquete de 10
15537690 2000 ml paquete de 30
11337864 5000 ml cada uno
11347864 10.000 mL cada uno
11357864 20.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12653292 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1521/06D
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio. Los frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ ofrecen una excelente resistencia química y pueden resistir altas temper
  • Cumple con ISO 4796-2
  • Se suministra con tapón de vidrio
  • Vidrio de borosilicato Pyrex™ con cuello esmerilado
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Diámetro interior del cuello (métrico) 19 mm
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 10/paq.
Certificaciones/conformidad ISO 4796-2
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 143 mm
Material del cierre Vidrio
Tamaño del tapón 19/26 mm
Diámetro (métrico) 73 mm
Tipo de tapón Tapón