Learn More
Pyrex™ Frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de vidrio
Descripción
- Cumple con ISO 4796-2
- Se suministra con tapón de vidrio
- Vidrio de borosilicato Pyrex™ con cuello esmerilado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20.000 mL |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 60 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 508 mm |
| Material del cierre | Vidrio |
| Tamaño del tapón | 60/46 mm |
| Diámetro (métrico) | 228 mm |
| Mostrar más |