Learn More
Frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de vidrio
Descripción
- Cumple con ISO 4796-2
- Se suministra con tapón de vidrio
- Vidrio de borosilicato Pyrex™ con cuello esmerilado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 24 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4796-2 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 175 mm |
| Material del cierre | Vidrio |
| Tamaño del tapón | 24/29 mm |
| Mostrar más |