Learn More
Tubos de ensayo con reborde de pared media de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 12549485
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
4 mL
6 mL
8 mL
14 mL
18 mL
22 mL
28 mL
34 mL
55 mL
73 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12549485 24 mm 150 mm 55 mL paquete de 100
12539475 18 mm 150 mm 28 mL 100 PCS
12559475 24 mm 200 mm 73 mL paquete de 50
12653192 18 mm 180 mm 34 mL paquete de 100
12599465 16 mm 150 mm 22 mL 100 PCS
12529485 12 mm 75 mm 6 mL paquete de 100
12519465 10 mm 75 mm 4 mL paquete de 100
12529465 12 mm 100 mm 8 mL paquete de 100
12579465 16 mm 100 mm 14 mL paquete de 100
12589465 16 mm 125 mm 18 mL 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12549485 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1620/20M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.30€
    165.75€ / paquete de 100
    Ahorro 29.55€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Tubos de ensayo de pared media con borde rebordeado. Fabricados a partir de Pyrex™ Vidrio de borosilicato para brindar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y de cal sódica y una excelente resistencia química. Pyrex™ Los tubos de ensayo con borde de pared mediana de vidrio de borosilicato son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
Fabricados en vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al cálcico y una excelente resistencia química.Los tubos de ensayo con reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
  • Paredes medianas con borde:  Construido para un rendimiento óptimo
  • Construcción robusta:  Permite su uso a altas temperaturas de hasta 500ºC.
  • Cumple con:ISO 4142
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 55 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Con reborde Sí
Diámetro (métrico) 24 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo