Learn More
Embudos de vástago largo de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 12509155
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
205 mm
215 mm
237 mm
Diámetro del área superior (métrico):
70mm
80 mm
105 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Diámetro del área superior (métrico) unitSize
12509155 215 mm 80 mm paquete de 10
12599145 205 mm 70mm paquete de 10
12519155 237 mm 105 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12509155 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 2145/06M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un ángulo de la cubeta de 60° para un ajuste preciso del papel filtro
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos y al calor
  • Vástago de aproximadamente 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 80 mm
Diámetro del tubo (métrico) 8 mm
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 215 mm
Longitud del tubo (métrico) 150 mm
Tipo de producto Embudo