Learn More
Matraz de Kjeldahl de vidrio de borosilicato PYREX™ con conector esmerilado
Código de producto. 15527850
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 mL
500 ml
800 mL
Altura (métrico):
295 mm
305 mm
325 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15527850 800 mL 325 mm paquete de 5
12070563 500 ml 305 mm cada uno
15517850 300 mL 295 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15527850 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FK800/3L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.55€
    187.60€ / paquete de 5
    Ahorro 33.95€
    15% Descuento
Cuantifique, analice y determine el nitrógeno orgánico mediante el método Kjeldahl. El matraz Kjeldahl de vidrio de borosilicato Pyrex™ con conector esmerilado se puede utilizar como condensador de aire y reduce el transporte de sedimentos durante las diferentes etapas.
Cuantifique, analice y determine el nitrógeno orgánico mediante el método Kjeldahl. El matraz Kjeldahl de vidrio de borosilicato Pyrex™ con conector esmerilado se puede utilizar como condensador de aire y reduce el transporte de sedimentos durante las diferentes etapas.
  • Para la determinación de nitrógeno mediante el método de Kjeldahl
  • Los cuellos extra largos actúan como condensadores de aire durante la etapa de la digestión y reducen el arrastre durante la etapa de destilación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 3585
Capacidad (métrico) 800 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 325 mm
Forma del fondo Redondo
Tamaño del tapón 24/29