Learn More
Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato para hemólisis Pyrex™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4 mL |
| Longitud (métrico) | 65 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Para hemólisis |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |