Learn More
Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con paredes resistentes y reborde
Código de producto. 10569910
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
18 mm
24 mm
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
Capacidad (métrico):
15 ml
18 mL
24 mL
48 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
10569910 16 mm 150 mm 18 mL paquete de 100
10141150 18 mm 150 mm 24 mL paquete de 100
10101200 24 mm 150 mm 48 mL paquete de 100
10253650 16 mm 125 mm 15 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10569910 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1624/12M
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos. Los tubos de ensayo con reborde con pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos.Los tubos de ensayo con reborde con pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
  • Paredes resistentes con borde: Proporcionan una fuerza mecánica superior
  • Diseño robusto: Reduce las roturas y los costes de sustitución y aumenta la seguridad del usuario
  • Cumple con: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 18 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Con reborde Sí
Diámetro (métrico) 16 mm