Learn More
Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato Pyrex™ sin paredes resistentes y reborde
Código de producto. 11906458
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
24 mm
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
Capacidad (métrico):
15 ml
18 mL
48 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11906458 24 mm 150 mm 48 mL 100 PCS
10765091 16 mm 150 mm 18 mL paquete de 100
10764901 16 mm 125 mm 15 ml 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11906458 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1626/20M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    231.54€ / paquete de 100
    Ahorro 41.46€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos. Los tubos de ensayo sin reborde de pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
  • Paredes resistentes sin borde: Proporcionan una fuerza mecánica superior
  • Diseño robusto: Reduce las roturas y los costes de sustitución y aumenta la seguridad del usuario
  • Cumple con: ISO 4142
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 48 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 24 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo