Learn More
Tubos de ensayo graduados de vidrio de borosilicato con tapón Pyrex™
Código de producto. 12693042
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12693042 13 mm 100 mm 5 ml paquete de 10
11347814 18 mm 125 mm 10 ml paquete de 10
11357814 22 mm 150 mm 25 ml paquete de 10
11367814 26 mm 200 mm 50 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12693042 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1628/06M
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos. Pyrex™ Los tubos de ensayo graduados de vidrio de borosilicato son ideales para medir y mezclar líquidos y soluciones.
  • Graduaciones de esmalte blanco para la evaluación visual del volumen
  • El tapón de polietileno evita derrames y fugas
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón intercambiable
Cantidad 10/Paq.
Graduated Sí
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de tapón Tapón