Learn More
Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
Código de producto. 10641251
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
30 ml
60mL
Porosidad:
1
2
3
4
5
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 20
paquete de 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Porosidad unitSize
10641251 30 ml 2 paquete de 5
12073868 10 ml 3 paquete de 5
11377974 30 ml 2 cada uno
11971548 30 ml 4 5 PCS
10223240 60mL 2 paquete de 5
10570101 30 ml 1 paquete de 5
11961548 30 ml 3 paquete de 5
11951025 60mL 1 paquete de 5
11961025 60mL 3 paquete de 5
10729365 60mL 4 paquete de 5
12683202 60mL 5 paquete de 5
12753536 10 ml 4 paquete de 5
12723536 10 ml 1 paquete de 5
12733536 10 ml 2 paquete de 5
15547710 10 ml 3 paquete de 20
15557710 30 ml 5 paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10641251 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3660/04M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para secar precipitados hasta masa constante a 110 °C. Pyrex™ El crisol Gooch incluye un disco sinterizado integral.
Ideal para secar precipitados hasta masa constante a 110 °C. El crisol PyrexTM Gooch incluye un disco sinterizado integral.
  • Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C
  • También adecuado para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C (ver aviso de seguridad)
  • Con disco sinterizado de vidrio integral
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con disco sinterizado de vidrio integral
Diámetro del disco (métrico) 30mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C
Temperatura máxima 450 °C
Capacidad (métrico) 30 ml
Altura (métrico) 53mm
Product Type Crisol de Gooch
Porosidad 2