Learn More
Placa de uso general de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11931496
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1500 ml
2000 ml
3500 ml
4500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11931496 3500 ml paquete de 4
11942548 2000 ml paquete de 4
12539955 4500 ml paquete de 4
11932548 1500 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11931496 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1490/06
En stock
Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
  • Fabricado con materiales resistentes a los productos químicos. Pyrex™ vidrio de borosilicato
  • Las placas pueden esterilizarse en autoclave o usarse en hornos microondas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3500 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 337 x 230 x 57 mm
Altura (métrico) 55 mm
Longitud (métrico) 312 mm
Material Vidrio
Tipo Placas de uso general
Anchura (métrico) 232 mm
Para utilizar con Hornos microondas
Para utilizar con (aplicación) Ideal para secar polvos y cristales, tinción y revelado, recogida de goteos y derrames de frascos de solución, electroforesis en gel y trabajo de disección de cromatografía en papel
Longitud (imperial) 12,28 in
Altura (imperial) 2,16 in
Resistente a Productos químicos
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 9,13 in