Learn More
Platos de evaporación de fondo plano de vidrio de borosilicato PYREX™
Código de producto. 11357844
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
45 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
Diámetro (métrico):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Altura (métrico):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11357844 170 ml 95 mm 55 mm paquete de 10
12053323 15 ml 50 mm 25 mm paquete de 10
12524267 320 ml 115 mm 65 mm paquete de 10
15137193 320 ml 115 mm 65 mm cada uno
15127193 170 ml 95 mm 55 mm cada uno
10528000 45 ml 60 mm 30 mm 10 PCS
12063323 90 ml 80 mm 45 mm paquete de 10
12683042 600 ml 140 mm 80 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11357844 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1450/06D
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato Pyrex™ y cumplen las normas DIN 12336. Las placas de evaporación de fondo plano de vidrio de borosilicato Pyrex™ son altamente resistentes a la erosión química y a los choques térmicos. La base plana con lados curvos y la boquilla facilitan la manipulación y ayudan a evitar derrames.
  • Cumple con DIN 12336
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Alta resistencia a choques térmicos y a la erosión química
  • Base plana
  • Lados curvos con boquilla
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 170 ml
Material Vidrio de borosilicato
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Altura (métrico) 55 mm
Diámetro (métrico) 95 mm