Learn More
Matraces de vidrio de borosilicato de cuello Delong con deflectores Pyrex™
Código de producto. 15577670
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Diámetro exterior (métrico):
82 mm
101 mm
128 mm
166 mm
Altura (métrico):
155 mm
193 mm
222 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15577670 1000 mL 128 mm 222 mm paquete de 10
15557670 250 mL 82 mm 155 mm paquete de 20
15567670 500 mL 101 mm 193 mm paquete de 20
15587670 2000 ml 166 mm 300 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15577670 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1141/12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para la microbiología aeróbica y el cultivo celular
  • Cuatro deflectores equidistantes proporcionan una agitación constante cuando se utilizan con agitadores orbitales compatibles
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex para ofrecer la máxima resistencia química y térmica
  • Adecuado para ciclos de esterilización en autoclave repetidos a 121 °C
  • Los matraces se suministran sin tapones y se deben pedir por separado
  • Compatible con tapones de polipropileno transparente 4550/38M y aluminio azul 4540/38P
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 38 mm
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Microbiología aeróbica y cultivo celular
Altura (métrico) 222 mm
Estilo de cuello Delong
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Cónico
Diámetro exterior (métrico) 128 mm