Learn More
Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 12638243
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Delong
Tapón de rosca
Estilo de cuello:
Delong
Roscado
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Estilo de cuello unitSize
12638243 Tapón de rosca Roscado paquete de 2
13457646 Delong Delong 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12638243 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1139/10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza en la preparación de cultivos
  • Gran área de superficie en proporción al volumen
  • Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
  • Presentan 3 muescas de deflector para proporcionar una agitación uniforme y óptima
  • Disponibles en dos versiones
  • Cuello Delong, con diámetro exterior de cuello de 38 mm para su uso con tapones 4540/38P y 4550/38M
  • Tapón de rosca: se suministra con tapón de rosca de polipropileno GL45
  • La versión con tapón de rosca es compatible con tapones de rosca de membrana, disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2800 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Preparación de cultivos
Graduaciones
Altura (métrico) 230 mm
Estilo de cuello Roscado
Forma Cónicos
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 210 mm