Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces Erlenmyer
- Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca
Código de producto. 10793032
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Altura (métrico):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Tamaño del tapón:
15
22
30
42
42 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
14 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Tamaño del tapón | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10793032 | 1000 ml | 210 mm | 131 mm | 42 mm | 1 PCS |
| 12588866 | 2000 ml | 280 mm | 166 mm | 42 | paquete de 5 |
| 11950905 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 42 | 10 PCS |
| 11981518 | 25 ml | 76 mm | 42 mm | 22 | paquete de 10 |
| 10302960 | 25 ml | 76 mm | 42 mm | 22 | cada uno |
| 11920905 | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 22 | paquete de 10 |
| 10019219 | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 22 | cada uno |
| 11940905 | 100 ml | 105 mm | 64 mm | 30 | 10 PCS |
| 11960905 | 500 ml | 160 mm | 105 mm | 42 | paquete de 10 |
| 10764182 | 500 ml | 160 mm | 105 mm | 42 | cada uno |
| 15537670 | 10 ml | 68 mm | 30 mm | 15 | paquete de 50 |
| 15547670 | 3000 ml | 315 mm | 187 mm | 42 | paquete de 20 |
| 11991518 | 3000 ml | 315 mm | 187 mm | 42 | paquete de 5 |
| 15527670 | 5 ml | 57 mm | 25 mm | 15 | paquete de 50 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10793032
Proveedor
Pyrex™
N.º de proveedor
1137/10M
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Usar código promocional 27997
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
49.29 EUR hasta el 2026-11-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27997" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27997" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
- Tapones de rosca de PBT con revestimiento de disco de sellado con exterior de PTFE
- Patrón Erlenmeyer
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
- Graduados en toda su capacidad
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | SVL™ fenólico, PTFE acolchado con disco de caucho |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 210 mm |
| Forma | Cónicos |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Diámetro exterior (métrico) | 131 mm |
| Tamaño del tapón | 42 mm |