Learn More
Matraz cónico cilíndrico de vidrio de borosilicato Pyrex™
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una resistencia eficaz a choques térmicos y corrosión química
- Zona de rotulación en esmalte blanco
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 30 mm |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 97 mm |
| Forma | Cónico, cilíndrico |
| Superficie de escritura | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro exterior (métrico) | 60 mm |