Learn More
Placa de cristalización con boquilla Pyrex™
Código de producto. 12590436
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diámetro (métrico):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Altura (métrico):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12590436 2000 ml 190 mm 90 mm paquete de 10
12589485 100 ml 70 mm 40 mm paquete de 10
12530436 300 ml 95 mm 55 mm paquete de 10
12519485 30 ml 52 mm 30 mm paquete de 10
12570436 900 ml 140 mm 75 mm paquete de 10
15717927 15 ml 40 mm 25 mm paquete de 20
12540436 500 ml 115 mm 65 mm paquete de 10
15597680 60 ml 58 mm 35 mm paquete de 20
15507690 150 ml 80 mm 45 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12590436 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1471/16M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.85€
    692.63€ / paquete de 10
    Ahorro 123.22€
    15% Descuento
En stock
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los platos de cristalización de vidrio de borosilicato Pyrex™ con boquilla proporcionan un recurso superior para que se produzca la máxima ev
  • Boquilla integral para exceso de líquido
  • Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
  • Resistencia térmica hasta 400°C
  • Cumple con DIN 12338
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12337
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Forma Redondo
Tipo Placa de cristalización
Altura (métrico) 90 mm
Diámetro (métrico) 190 mm