Learn More
Platos de cristalización de vidrio de borosilicato Pyrex™
Descripción
Las placas de vidrio de borosilicato reutilizables con bordes de uso intensivo son ideales para el almacenamiento y la cristalización.
- Cumple con DIN 12337
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Adecuado para usar con temperaturas de hasta 400°C
- Resistencia química y térmica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12337 |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de cristalización |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso hasta 400 °C |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Diámetro (métrico) | 115 mm |