Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.
Marca: Pyrex 3151/04
64.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
- Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Conformidad con certificación «H»
- Fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos
- Inscripciones en esmalte blanco
- Tapón de polietileno
Especificaciones
ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad | |
Inscripciones de esmalte blanco | |
Vidrio de borosilicato | |
±0.02 ml | |
A |
Polietileno | |
5 ml | |
70mm | |
Sí | |
10/19 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
1Hours
17Minutes
5Seconds
2