Learn More
Matraz aforado certificado de clase A de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11353634
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Altura (métrico):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerancia:
± 0,02 mL
± 0,05 mL
± 0,1 mL
± 0,2 mL
±0,03 mL
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,3 mL
±0,5 ml
±1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) Tolerancia Tamaño de la unidad
11353634 1 ml 7/16 65 mm ± 0,02 mL paquete de 5
10059279 2000 ml 29/32 370 mm ±0,5 ml cada uno
11363634 2 ml 7/16 65 mm ± 0,02 mL paquete de 5
10811601 5 l 34/35 475 mm ±1 ml 1 PCS
11373634 5 ml 10/19 70 mm ± 0,02 mL paquete de 5
11383634 10 ml 10/19 90 mm ± 0,02 mL paquete de 5
11393634 20 ml 10/19 110 mm ±0,03 mL paquete de 5
11303644 25 ml 10/19 110 mm ±0,03 mL paquete de 5
11313644 50 ml 12/21 140 mm ± 0,05 mL paquete de 5
11323644 100 ml 14/23 170 mm ±0,08 ml paquete de 5
11333644 200 ml 14/23 210 mm ± 0,1 mL paquete de 5
11911528 250 ml 14/23 220 mm ±0,12 ml paquete de 2
11353644 500 ml 19/26 260 mm ± 0,2 mL paquete de 2
11363644 1000 ml 24/29 300 mm ±0,3 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11353634 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3151/01WC
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. Pyrex™ El matraz volumétrico certificado clase A de vidrio de borosilicato presenta inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno. Certificado de conformidad 'H', cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea de los Estados Unidos (USP .)
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ tiene inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno. Conformidad con la certificación 'H', cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense.
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
  • Cada matraz tiene grabado un número de serie individual y se suministra con certificado de calibración trazable según los estándares nacionales
  • Conformidad con certificación «H»
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
  • Inscripciones de esmalte blanco
  • Tapón de polietileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase A, ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Polietileno
Descripción Inscripciones de esmalte blanco
Capacidad (métrico) 1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 65 mm
Tolerancia ± 0,02 mL
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 7/16