Learn More
Tubos para centrífuga de vidrio de borosilicato Pyrex™
Descripción
Diseñados para análisis de agua y sedimentos en productos derivados del petróleo. El tubo para centrífuga de vidrio borosilicatado Pyrex™ cuenta con una base cónica y cumple los estándares de ASTM.
- Cumple con ASTM D96, D91, D-893 y D-1796
- Pensado para los métodos estándar de ensayo para la determinación de agua y sedimentos en productos derivados del petróleo
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D96, D91, D-893 y D-1796 |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Para agua y sedimentos en productos petrolíferos |
| Forma | Cónicos |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |