Learn More
Frascos de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón y anillo de vertido
Código de producto. 15522630
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15522630 5000 ml cada uno
15117803 250 ml paquete de 10
15557140 500 mL paquete de 10
15537180 1000 mL paquete de 10
15547190 2000 ml paquete de 10
15787927 3500 ml cada uno
15797927 10.000 mL cada uno
15707937 20.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15522630 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1523/16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.40€
    202.93€ / paquete de 1
    Ahorro 36.47€
    15% Descuento
En stock
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con propiedades probadas de resistencia a la temperatura y química.
  • Frascos con tapón roscado de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
  • La rosca GLS 80™proporciona un mejor acceso en comparación con los frascos GL 45, lo que facilita el llenado y el vertido
  • Ideal para su uso con líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
  • Esterilizable en autoclave
  • Las tapas de rosca y los anillos de vertido pueden soportar temperaturas de hasta 140 °C
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 10/paq.
Graduaciones Blanca
Altura (métrico) 314 mm
Diámetro (métrico) 182 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo